Learn More
VITLAB™ Becher di Griffin in PMP
Codice prodotto. 10510012
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 ml
150 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10510012
Marca: VITLAB™ 61503
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Becher in polimetilpentene per un lavoro più facile e sicuro durante la manipolazione di una vasta gamma di liquidi. I becher Griffin VITLAB™ in PMP dispongono di una scala rossa in rilievo facile da leggere.
  • Crystal clear transparent graduated beakers
  • For autoclaving, models with raised graduations are recommended
  • To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specifica
Colore Cristallino
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Da utilizzare con (applicazione) Per la misurazione del volume
Altezza (sistema metrico) 187 mm
Tipo Becher di Griffin
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità In base a ISO 7056
Scale Scala stampata in rosso
Stile Griffin