Learn More
VITLAB™ Becher di Griffin in PMP
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 ml
150 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Crystal clear transparent graduated beakers
- For autoclaving, models with raised graduations are recommended
- To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specifica
Specifica
| Colore | Cristallino |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Materiale | PMP (polimetilpentene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la misurazione del volume |
| Altezza (sistema metrico) | 117.5 mm |
| Tipo | Becher di Griffin |
| Autoclavabile | Sì |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | In base a ISO 7056 |
| Scale | Scala stampata in rosso |
| Vedi altri risultati |