Learn More
VITLAB™ Becher di Griffin in PMP
Codice prodotto. 12733409
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 ml
150 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 12733409
Marca: VITLAB™ 61403
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Becher in polimetilpentene per un lavoro più facile e sicuro durante la manipolazione di una vasta gamma di liquidi. I becher Griffin VITLAB™ in PMP dispongono di una scala rossa in rilievo facile da leggere.
  • Crystal clear transparent graduated beakers
  • For autoclaving, models with raised graduations are recommended
  • To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specifica
Colore Cristallino
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale PMP
Da utilizzare con (applicazione) Per la misurazione dei volumi
Altezza (sistema metrico) 147 mm
Tipo Becher di Griffin
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità In base a ISO 7056
Scale Scala stampata in rosso
Stile Griffin