Learn More
PO43- f(P)-PHOSPHATE solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083626 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12982175
Marca: Fisher Chemical A 037 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7558-80-7
Formula molecolare H2NaO4P
Molecular Weight (g/mol) 119.98
Numero MDL MFCD00003527,MFCD00146206
InChI Key AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
IUPAC Name sodio; diidrogenofosfato
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL