Learn More
Brannan™ Pocket Dial Test Thermometer with 3 Point Traceable Calibration Certificate
Codice prodotto. 17862998
Click to view available options
Punti di calibrazione:
0°C, 50°C, 100°C
0°C, 50°C, 90°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17862998
Marca: Brannan™ 31/143/0 + 49/101/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pocket dial test thermometer with 24 mm diameter dial face with 125 mm spike stem. Complete with calibration.
  • bimetal dial with 125 mm stainless steel probe
  • Supplied with calibration certificate
  • Protective plastic pocket and case with clip
Specifica
Punti di calibrazione 0°C, 50°C, 90°C
Certificazione/Conformità UK Traceable to National Standards ISO 9001
Dimensioni display 24 mm dia.
Da utilizzare con (applicazione) To check the temperature
Lunghezza (sistema metrico) 22.1 cm
Materiale Stainless Steel
Max. Temperature (English) -10°C
Temperatura max (sistema metrico) -10°C
Min. Temperature (English) 110°C
Min. Temperature (Metric) 110°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -10°C to +110°C
Temperature Range (Metric) -10°C to +110°C
Accuracy ±2% of scale
Suddivisione 1.0°C
Immersion Length 76 mm