Learn More
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.7 mL
16.9 mL
28.6 mL
30.3 mL
47.6 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
Top OD: 28.58mm
Top OD: 50.80mm
Top OD: 56.18mm
Altezza (sistema metrico):
13.20mm
26.97mm
35.56mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Angle: 15 deg. |
| Materiale | POCO |
| Capacità (sistema metrico) | 30.3 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | Top OD: 50.80mm |
| Altezza (sistema metrico) | 26.97mm |
| Product Type | POCO Crucible |