Learn More
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Codice prodotto. 15433675
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.7 mL
16.9 mL
28.6 mL
30.3 mL
47.6 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
Top OD: 28.58mm
Top OD: 50.80mm
Top OD: 56.18mm
Altezza (sistema metrico):
13.20mm
26.97mm
35.56mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15433675
Marca: Thermo Scientific™ 038684.KT
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Angle: 15 deg.
Materiale POCO
Capacità (sistema metrico) 16.9 mL
Diametro (sistema metrico) esterno Top OD: 50.80mm
Altezza (sistema metrico) 26.97mm
Product Type POCO Crucible