missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Polarographic DO Probe Cable

Codice prodotto. 11301920 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11301920

Marca: Cole-Parmer™ 2902900

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Polarographic DO Probe Cable for use with Cole-Parmer stainless steel DO probes.

  • Polarographic DO probe cable.
  • For use with Cole-Parmer stainless steel DO probes.
  • No ATC.
  • Five-foot cable with BNC connector.

Specifica

Tipi di connettore BNC
Descrizione Polarographic DO Probe Cable, No ATC, 5 ft. cable, BNC Connector
Tipo Polarographic DO Probe Cable
Include 5 ft. Cable
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cole-Parmer stainless steel DO probes
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato