Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars
Codice prodotto. 16689551 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
6 L
10 L
15 L
20 L
30 L
35 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16689551
Marca: Cole-Parmer™ 4426063
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars are robust cryopreservation solutions for long-term storage and transport of biological samples
  • Strong yet lightweight aluminum dewars hold liquid nitrogen
  • Narrow neck design provides high thermal efficiency and low evaporation loss
  • Heavy duty lockable enclosure for enhanced security
  • Long term storage up to 200 days (model dependent)
  • Seven sizes available from 2 L to 35 L
  • 5 year vacuum warranty
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Static Holding Time: 63 Days
Capacità (sistema metrico) 10 L
Profondità (sistema imperiale) 13 in.
Profondità (sistema metrico) 33.02 cm
Diametro (sistema imperiale) interno 2 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 13 in.
Diametro (sistema metrico) interno 5 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 33.02 cm
Materiale Aluminum