Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Stainless Steel Liquid Nitrogen Refill Tank
Codice prodotto. 16649561 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16649561
Marca: Cole-Parmer™ 4426069
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Stainless Steel Liquid Nitrogen Refill Tank, with self-pressurized liquid nitrogen, makes LN2 discharge safe and simple
  • Durable welded stainless steel construction ensures long-lasting performance and reduced evaporation loss
  • Unique design utilizes pressure from LN2 to discharge LN2 to other containers
  • Use as a self-pressurized LN2 backup system for cryogenic freezers
  • 5 year vacuum warranty
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 L
Profondità (sistema imperiale) 25 in.
Profondità (sistema metrico) 63.5 cm
Diametro (sistema imperiale) interno 19.9 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 50.546 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 63.5 cm
Materiale Stainless Steel