Learn More
SCAT Politainer (contenitore di rifiuti pieghevole)
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Dimensione chiusura:
GL38
S60/61
Dimensioni (L x P x A):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Lo stoccaggio nello stato non riempito è possibile in uno spazio molto piccolo e dopo il riempimento, lo stoccaggio o il trasporto sicuro è garantito.
- Composto da copolimero LDPE ed EVA, che offre una protezione ottimale contro i solventi volatili
- Disponibile con le filettature GL38 e S60/61 di uso frequente e con volumi di 5, 10 e 20 L
Gli SCAT Politainers sono un modo ideale per non dover rinunciare ad uno stoccaggio sicuro anche in spazi limitati
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | No autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Dimensione chiusura | S60/61 |
| Colore | Bianco traslucido |
| Descrizione | Politainer 10 L, S60/61, copolimero PE-LD/EVA, pieghevole, dimensioni (L x A x P): 228 x 228 x 228 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 228 x 228 x 228 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistema di smaltimento dei rifiuti |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Scatola di cartone/scatola con coperchio, tappo di sicurezza in più parti |
| Include | UN-Y approval in combination with box |
| Vedi altri risultati |