Learn More
Abnova™ POLR2H (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16129321
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16129321
Marca: Abnova™ H00005437P01.25ug
Human POLR2H full-length ORF ( AAH00739, 1 a.a. - 150 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAGILFEDIFDVKDIDPEGKKFDRVSRLHCESESFKMDLILDVNIQIYPVDLGDKFRLVIASTLYEDGTLDDGEYNPTDDRPSRADQFEYVMYGKVYRIEGDETSTEAATRLSAYVSYGGLLMRLQGDANNLHGFEVDSRVYLLMKKLAF
Specifica
Numero di accesso AAH00739
ID gene (immissione) 5437
Nome polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide H
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 25 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene RPABC3, RPB17, RPB8, hsRPB8
Simbolo del gene POLR2H
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer