Learn More
Poly(acrylic acid), sec. stand., aver. MW 1,080,000, aver. MN 135,000
Codice prodotto. 10554121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10554121
Marca: Thermo Scientific 178060100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-01-4
Formula molecolare (C3H4O2)n
Molecular Weight (g/mol) 72.06
Numero MDL MFCD00084394
InChI Key NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(acrylic acid)
Colore White
Forma fisica Powder
Formula lineare [-CH2CH(CO2H)-]n
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 10 g
IUPAC Name acido 2-propenoico
Peso formulazione 1.080.000 (Average )
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 10% max.