Learn More
Poly(Allylamine Hydrochloride)
Codice prodotto. 11384748
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11384748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043092.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
As a polymeric primary amine; Forms hydrogels | CAS: 71550-12-4 | C3H7N | 93.56 g/mol
Poly(allylamine hydrochloride) is used in film and polymer industries and cell encapsulation. Further, it is used to make redox hydrogel- modified electrodes for measuring enzyme responses. In addition, it is used in the preparation of an antireflective coating consists of alternate layers of poly(allyamine hydrochloride) and silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71550-12-4
Formula molecolare C3H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.56
Numero MDL MFCD00054329
InChI Key VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
PubChem CID 82291
IUPAC Name prop-2-en-1-amine;hydrochloride
SMILES NCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Poly (Allylamine Hydrochloride)
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Quantità 10 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Poly(allylamine hydrochloride)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Poly(allylamine hydrochloride)