Learn More
Poly(dimethylsiloxane), 100 cSt
Codice prodotto. 10521821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
Codice prodotto. 10521821
Marca: Thermo Scientific 178445000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9016-00-6
Formula molecolare (C2H6OSi)n
Molecular Weight (g/mol) 74.15
Numero MDL MFCD00084411
InChI Key SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Simethicone, Dimethicone, PDMS
IUPAC Name dimethylsilanone
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(dimethylsiloxane)
Forma fisica Oil, Free From Suspended Matter
Formula lineare {Si(CH3)2O-}x
Densità 96%5g/mL
Indice di Merck 10, 8374
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Odore Passes Test
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589nm)
Viscosità 100mPa·s (25°C)