Learn More
Poly(DL-lactide-co-glycolide), 50:50 lactide glycolide, M.N. 5,000 to 10,000 Da
Codice prodotto. 11340290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11340290
Marca: Thermo Scientific Acros 436200050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 26780-50-7 | (C3H4O2)x(C2H2O2)y | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26780-50-7
Formula molecolare (C3H4O2)x(C2H2O2)y
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00131930
InChI Key LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo vicryl, poly d,l-lactide-co-glycolide, polyglactin 370 usan, polyglactin, 1,4-dioxane-2,5-dione-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 1:1, polyglactin 910 usan, vicryl rapide, vicryl plus
PubChem CID 71391
IUPAC Name 1,4-dioxane-2,5-dione; 3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES CC(-*)C(=O)OCC(=O)O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(DL-lactide-co-glycolide)
Colore Tan to White
Forma fisica Crystalline Powder or Granules
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Viscosità 0.15 to 0.25 dL/g