Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 1500
Codice prodotto. 10625272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
Codice prodotto. 10625272
Marca: Thermo Scientific Acros 192260010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Colore White
Nota nome Average M.W. 1500
Forma fisica Waxy Flakes
Punto di fusione 44.0°C to 48.0°C
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Indice di Merck 15, 7688
Informazioni di solubilità Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantità 1 kg
Peso formulazione 1500
Punto d'infiammabilità >250°C
Valore ossidrile 70 to 80mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Viscosità 36-42 mPa.s (20°C)
Acqua 0.5% max. (K.F.)