Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 300
Codice prodotto. 10797982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 10797982
Marca: Thermo Scientific Acros 192220025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Colore Clear liquid
Punto di fusione -15.0°C to +10.0°C
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Densità 1.1200g/mL
Indice di Merck 15, 7688
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità >180°C
Valore ossidrile 356 to 394mg KOH/g
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.4650
Gravità specifica 1.12
Viscosità 85-100 mPa.s (20°C)