Learn More
Poly(ethylene Glycol), Average M.W. 8000
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
3kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Poly(ethylene glycol) |
| Colore | white flakes |
| Nota nome | Average M.W. 8000 |
| Punto di fusione | 55.0°C to 60.0°C |
| Formula lineare | H(OCH2CH2)nOH |
| Indice di Merck | 15, 7688 |
| Quantità | 1 kg |
| Punto d'infiammabilità | 270°C |
| Valore ossidrile | 12 to 16mg KOH/g |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Vedi altri risultati |