Learn More
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated
Codice prodotto. 15721759 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15721759
Marca: Thermo Scientific Acros 460610010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 34901-14-9 | (C2H4O)nC6H16N2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34901-14-9
Formula molecolare (C2H4O)nC6H16N2O
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated
Punto di fusione 51.5°C to 54.0°C
Quantità 1 g