Learn More
Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 500
Codice prodotto. 10200233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5g
Codice prodotto. 10200233
Marca: Thermo Scientific Acros 387895000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-74-4
Formula molecolare (C2H4O)nCH4O
Molecular Weight (g/mol) 76.10
Numero MDL MFCD00084416
InChI Key XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMILES COCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol methyl ether)
Punto di fusione 12°C
Colore Colorless
Densità 1.0800g/mL
pH 4.5 to 7.5 (5% aq. soln.)
Punto d'infiammabilità 268°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(OCH2CH)nOH
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name 2-methoxyethanol
Viscosità 20 mm2/s (50°C)
Forma fisica Liquid