Learn More
Poly(ethylene oxide), M.W. 250,000 to 400,000
Codice prodotto. p-186194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
Codice prodotto. 10523931
Marca: Thermo Scientific 178600050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEO
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene oxide)
Colore White
Nota nome Approximate M.W. 300.000
Forma fisica Powder
Punto di fusione 65.0°C to 67.0°C
Formula lineare (-CH2CH2O-)n
Indice di Merck 15, 7688
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.