Learn More
Poly-L-Lysine Hydrobromide [MW 1,500-8,000], MP Biomedicals
Codice prodotto. 17328583 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
100mg
Codice prodotto. 17328583
Marca: MP Biomedicals 0215268980
Specifica
Materiale o nome chimico Poly-L-Lysine Hydrobromide [MW 1, 500-8, 000]
CAS 25988-63-0
Formula molecolare C18H38N6O4
Sinonimo lysyllysyllysine, l-lysyl-l-lysyl-l-lysine, unii-y7f82m80k8, trilysine, h-lys-lys-lys-oh, s-6-amino-2-s-6-amino-2-s-2,6-diaminohexanamido hexanamido hexanoic acid, l-lysine, l-lysyl-l-lysyl, 2olb, lysyl-lysyl-lysine, polylysine hbr
Quantità 100 mg
InChI Key WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
SMILES C(CCN)CC(C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)O)N
IUPAC Name (2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2,6-diaminohexanoyl]amino]hexanoyl]amino]hexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 402.54
PubChem CID 72363
Peso formulazione 1,500 to 8,000