Learn More
Poly(methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
Codice prodotto. 11956011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 11956011
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 63148-57-2 | (CH4OSi)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63148-57-2
Formula molecolare (CH4OSi)n
Numero MDL MFCD00084478
InChI Key QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(methylhydrosiloxane)
Densità 1.0060g/mL
Punto d'infiammabilità 204°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3H9OSi-(CH4OSi)n-CH3H9Si
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.006