Learn More
Poly(propylene glycol), average M.W. 2.000
Codice prodotto. 10256963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10256963
Marca: Thermo Scientific Acros 192180025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-69-4
Formula molecolare (C3H6O)n
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00084446
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC Name 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(propylene glycol)
Colore White to Gray
Nota nome Average M.W. 2.000
Forma fisica Crystals or Crystalline Powder
Valore acido 0.1 mg KOH/g max.
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto di fusione -31.0°C
Formula lineare H[OCH(CH3)CH2]nOH
Densità 1.0000g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble.
Quantità 2.5 kg
Punto d'infiammabilità 230°C
Valore ossidrile 53 to 58 mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4495 to 1.4515
Gravità specifica 1
Viscosità 300 mm2/s (25°C)
Acqua 0.15% Max.