Learn More
Poly(propylene glycol), average M.W. 425
Codice prodotto. 10479890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
5g
Codice prodotto. 10479890
Marca: Thermo Scientific Acros 192155000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-69-4
Formula molecolare (C3H6O)n
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00084446
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC Name 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(propylene glycol)
Nota nome Average M.W. 425
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto di fusione -25.0°C
Formula lineare H[OCH(CH3)CH2]nOH
Densità 1.0000g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, chloroform, dioxane, ether, thf
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 185°C
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4465 to 1.4505
Gravità specifica 1
Viscosità 80 mm2/s (25°C)