Learn More
Poly(styrene), average M.W. 260,000
Codice prodotto. 10002380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
Codice prodotto. 10002380
Marca: Thermo Scientific Acros 178890010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-53-6
Formula molecolare (C8H8)n
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00084450
InChI Key PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(styrene)
Forma fisica Pellets
Punto di fusione 93.0°C
Formula lineare [-CH2CH(C6H5)-]n
Densità 1.0500g/mL
Indice di Merck 14, 8860
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethylbenzene, methyl isobutyl ketone,, thf, benzene, toluene, pyridine, methylenechloride
Quantità 1 kg
IUPAC Name stirene
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5916
Gravità specifica 1.05