Learn More
Poly(styrene-divinylbenzene), 2% cross-linked, 30-60 mesh, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11428197
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11428197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17566.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-70-7
Formula molecolare C24H27NO5
Molecular Weight (g/mol) 409.48
Numero MDL 9003-70-7
InChI Key BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(styrene-divinylbenzene)
Nota nome 2% cross-linked
Quantità 100 g
IUPAC Name 1,2-bis(ethenyl)benzene;styrene
Dimensioni maglia 30-60 Mesh