missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poly-Ubiquitin Antibody (Genentech patent anti-Polyubiquitin) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-27986JF635
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Poly-Ubiquitin Monoclonal antibody specifically detects Poly-Ubiquitin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
| Poly-Ubiquitin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| CEP80, HEL112, ribosomal protein S27a, RPS27A, S27A, UBA80, UBC, UBCEP1, UBCEP80 | |
| Polyubiquitin | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Genentech patent anti-Polyubiquitin | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 6233 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto