Learn More
Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000
Codice prodotto. 10409670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25g
500g
Codice prodotto. 10409670
Marca: Thermo Scientific Acros 183250250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9003-20-7 | (C4H6O2)n | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-20-7
Formula molecolare (C4H6O2)n
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00084457
InChI Key XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC Name ethenyl acetate
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(vinyl acetate)
Nota nome Average M.W. 170.000
Forma fisica Beads
Formula lineare [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Densità 1.1800g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in low molecular weight alcohols, esters,, benzene and chorinated hydrocarbons
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 4% max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.18