Learn More
Poly(vinyl alcohol), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15627170 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 15627170
Marca: Honeywell-Fluka 81366100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protective colloid for titrations
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(vinyl alcohol)
CAS 9002-89-5
Formula molecolare (C2H4O)n
Formula lineare [-CH2CHOH-]n
Numero MDL MFCD00081922
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Quantità 100 g
InChI Key IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
IUPAC Name ethenol
Molecular Weight (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Imballaggio Poly bottle