Learn More
Buerkle™ Polyacetal Hose Clips
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10 to 11 mm
11 to 12 mm
12 to 14 mm
13 to 15 mm
15 to 17 mm
17 to 19 mm
18 to 20 mm
20 to 22 mm
23 to 25 mm
6 to 6.5 mm
9 to 10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Hose clips made of Polyacetal (POM)
- Featured in varying diameters
- POM is white, sterilizable, does not rust, permanently elastic and hygienic.
Specifica
Specifica
| Materiale | Poliacetale |
| Da utilizzare con | Hoses |
| Quantità confezione | 10 Pc./Pk. |
| Dimensioni dei tubi | 23 to 25 mm |
| Colore | White |
| Product Type | Fascetta serratubo |