Learn More
Koflo Mounted In-Line Static Mixers
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
89 mm
184 mm
286 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- For use with compression fitting with the same tubing OD
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 286 mm |
| Tipo | Mounted In-line Mixer |