Learn More
Koflo Mounted In-Line Static Mixers
Codice prodotto. p-8004460 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
89 mm
184 mm
286 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11774139
Marca: Koflo 0466802
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
  • For use with compression fitting with the same tubing OD
Specifica
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 89 mm
Tipo Mounted In-line Mixer