Learn More
Koflo Unmounted In-Line Static Mixers
Codice prodotto. 11744109 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11744109
Marca: Koflo 0466714
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
  • They work well with flexible tubing.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.2 in.
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Tipo Unmounted In-line Mixer