Learn More
Koflo Unmounted In-Line Static Mixers
Product Code. 11764109 Shop All Cole-Parmer Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Lunghezza (sistema metrico):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 10
Product Code. 11764109
missing translation for 'mfr': Koflo 0466716
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
  • They work well with flexible tubing.
Specifications
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 241 mm
Tipo Unmounted In-line Mixer