Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamide 6 'Chromabond PA Adsorbent
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 g |
| Product Type | Chromabond PA Adsorbent |
| Dimensione particelle | 40 to 80 μm |
| Materiale | Polyamide 6 |