Learn More
Scilabub™ Guanti protettivi in fibra di poliammide
Click to view available options
Size:
Small
Terreno, 8-1/2/9
Large
Dimensione della confezione:
1 paio
pezzi 2
Descrizione
- Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
- Low thermal conductivity
- Asbestos free
- Double thickness
- Knitted fabric for comfort
- Does not shrink or melt
- Unaffected by washing
- Hard wearing
- Conform to EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Mark |
| Classificazione | EN 420 |
| Colore | Red |
| Materiale | Aramid Fiber |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Protective Gloves |
| Size | Large |
| Sterilità | Non-sterile |
| Resistente a | Calore |
| Lunghezza (sistema metrico) | 52 cm |