Learn More
RETSCH Polyamide Grinding Balls
Codice prodotto. 10064821 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.9 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10064821
Marca: RETSCH 05.368.0042
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Grinding Balls
Diametro (sistema metrico) 5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) mm 200 andmm 301
Materiale Polyamide