Learn More
Polyamide, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Specifica
Specifica
| CAS | 63428-83-1 |
| Formula molecolare | C18H35N3O3 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | polyamide, polyamide without fluorescence |
| InChI Key | HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Weight (g/mol) | 341.50 |
| PubChem CID | 71311215 |