Learn More
Cytiva Polyamide Polypropylene Net Ring
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Net Ring |
| Volume (sistema metrico) | 20 μm |
| Quantità confezione | 5 Pack |
| Da utilizzare con | 16 mm I.D Columns |
| Materiale | Polyamide, Polypropylene |