Learn More
Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt, Reagent Grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11426322 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 11426322
Marca: MP Biomedicals 0210292305
Identificatori chimici
CAS 52993-95-0
Formula molecolare (C10H11O4SNa)n
Numero MDL MFCD00148427
Sinonimo sodium anethole, benzenesulfonic acid, methoxypropenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium methoxypropenylbenzenesulonate homopolymer, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propen-1-yl-, sodium salt 1:1 , homopolymer
Specifica
Materiale o nome chimico Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione (250)n
Grado Reagent
Forma fisica Solid