Learn More
Tenak™ Polycarbonate Boxes for Cryogenic Storage, 50 mm Box
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Cells (25)
Cells (81)
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 8
Descrizione
- For use in liquid nitrogen freezers
- Include vent and drain hole
- Stackable
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Colore | Assorted |
| Materiale | Polycarbonate |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cryogenic Storage |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Liquid Nitrogen Freezers |
| Capacità | Cells (81) |
| Include | 4/Pk. |
| Array di provette | 9 x 9 |
| Temperatura ammissibile (sistema metrico) | −196 to 121°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 133 x 133 x 53 mm |