Learn More
Brand™ Provetta per centrifuga in policarbonato
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Rimless, round bottom
- Transparent, slight yellow tint
- Withstands RCF up to 20,000
- Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Polycarbonate |
| Imballaggio | 10/Pk. |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) | 45 mm |
| Graduazioni | 2 mm |
| Product Type | Provetta da centrifuga |
| RCF max | 20000 xg |