Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in policarbonato
Codice prodotto. 11394055 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Rosso
Viola
Capacità:
100 (1.5 to 2 mL Vials)
25 (1.5 to 2 mL Vials)
81 (1.5 to 3 mL Vials)
81 (3 to 5 mL Vials)
Dimensioni (L x P x A):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Include:
Coperchio
Forceps, Hinged Lid
Hinged Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 8
Ideale con fiale criogeniche con filettatura interna
Codice prodotto. 11394055
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideale con fiale criogeniche con filettatura interna
Per la conservazione sicura delle fiale in congelatori meccanici e nell'azoto liquido. Le scatole in policarbonato Fisherbrand™ Arctic Squares™ sono concepite per agevolare l’orientamento, l’identificazione e l’accesso alle fiale. Le scatole sono dotate di fori di areazione e drenaggio e sono impilabili e autoclavabili. Sono incluse pinzette e coperchi incernierati per un facile accesso.
  • Safely store vials from -196°C to +121°C in mechanical freezers as well as liquid nitrogen.
  • Available in various colors and sizes, including two height options for the 81-vial box.
  • All boxes have vent and drainage holes, and are stackable and autoclavable.
  • Designed with unique features to help orient, identify and access vials with ease.
    • Hinged lids with built-in stop allows easy, one-handed access to samples in 81 and 100-well boxes.
    • Forward-sloped base and high contrast indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation.
    • Magnetic tipped forceps on standard 81 and 100-well boxes help pick vials and remove boxes from freezer racking.
Specifica
Tipo di chiusura Hinged Lid
Colore Viola
Materiale Policarbonato
Forma Quadrato
Tipo Contenitore criogenico
Da utilizzare con (applicazione) Cryogenic Storage of Liquids
Capacità 81 (3 to 5 mL Vials)
Include Hinged Lid
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Min. Temperature (Metric) °
Quantità Confezione da 5
Array di provette 9 x 9
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 96 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Altezza (sistema metrico) 96 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg