Learn More
Masterflex™ Polycarbonate Flowmeters with Valve
Click to view available options
Intervallo di portata:
0.1 to 1.2 LPM
4 to 50 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Variable Area Flowmeter |
| Accuracy | ±4% (Full Scale) |
| Float Material | Stainless Steel |
| Valori nominali pressione | 100 psig |
| Intervallo di portata | 4 to 50 LPM |
| Da utilizzare con (applicazione) | Precision-adjusting valve for accurate, leak-free flow control |
| Ripetibilità | ±1% |
| Temperatura (sistema metrico) | 65°C |