Learn More
Nickel Electro™ Polycarbonate Hinged Gable Lid
Codice prodotto. 12758888 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
22 and 28 L Unstirred/Shaking Baths
8 and 10 L Unstirred/Shaking Baths
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
12758888 8 and 10 L Unstirred/Shaking Baths Pezzo
11786577 22 and 28 L Unstirred/Shaking Baths Pezzo
2 options
Codice prodotto. 12758888
Marca: Nickel Electro™ GL18
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maximize bath area with a hinged lid that drips condensation back into bath. Nickel Electro™ Polycarbonate Hinged Gable Lid are transparent to allows samples to be viewed.
  • Lightweight
  • Semi-transparent for viewing samples
  • Maximize bath area
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8 and 10 L Unstirred/Shaking Baths
Da utilizzare con (applicazione) Reducing Water Evaporation, Keeping Samples and Water Free From Contamination and Saves Energy
Materiale Polycarbonate