Learn More
Nickel Electro™ Polycarbonate Hinged Gable Lid
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
22 and 28 L Unstirred/Shaking Baths
8 and 10 L Unstirred/Shaking Baths
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lightweight
- Semi-transparent for viewing samples
- Maximize bath area
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 22 and 28 L Unstirred/Shaking Baths |
| Da utilizzare con (applicazione) | Reducing Water Evaporation, Keeping Samples and Water Free From Contamination and Saves Energy |
| Materiale | Polycarbonate |