Learn More
Masterflex™ Polycarbonate Luer Fittings
Codice prodotto. 11749959
Click to view available options
Da utilizzare con:
Female Luer x 1/4-28 UNF Thread
Female Luer x 1/8 in. Hose Barb
Female Luer x 10-32 in. UNF Thread
Male Luer w/ Lock Ring x 1/16 in. Hose Barb
Male Luer w/ Lock Ring x 1/4 in. Hose Barb
Male Luer w/ Lock Ring x 1/8 in. Hose Barb
Male Luer x 10-32 in. Thread
Male Luer x Female Luer Coupler
Male luer x male luer adapter
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11749959
Marca: Masterflex™ 4550104
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to work with microtubing and luer-type syringes. Standard-sized connecting ends make these luer fittings completely interchangeable for surefire installations.
  • Manufactured from 100% virgin raw materials
  • Free of contaminants and ideal for syringes or small tubing
  • Choose from a range of sizes with a variety of connection options
  • Easily connect fluid paths without the use of tools
  • Male and female luers available
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001
Materiale Polycarbonate
Da utilizzare con Female Luer x 1/8 in. Hose Barb
Da utilizzare con (applicazione) For flexible tubing, reduce flow turbulence, semi-rigid tubing
Quantità confezione 25 Pack
Product Type Luer Fitting