Learn More
Masterflex™ Polycarbonate Manifolds
Codice prodotto. 11745539
Click to view available options
N. di porte:
5
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11745539
Marca: Masterflex™ 3060043
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Regulate flow without leaking with these manifolds with luer locks. Cole Parmer™ Polycarbonate Manifolds feature polyurethane stems, HDPE handles and female ports and luer locks.
  • Purchase manifolds individually or in convenient packs of ten
  • This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications
Specifica
Descrizione 360°
Tipo Luer Fitting
Materiale Polycarbonate
N. di porte 5
Quantità confezione 10 Pack